Merck
Z274089
Sigma-Aldrich
Techware PP-Laborwanne
pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
CHF 324.00
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 324.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
CHF 324.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Extrastarkes PP-Tablett - bietet eine chemisch resistente, leicht zu reinigende stabile Arbeitsfläche. Der hochgezogene Rand (2.5 cm) erlaubt, im Falle des Verschüttens, die Aufnahme von 2.8 l Flüssigkeit. Gut geeignet für die Arbeit mit mittleren und grossen Aldrich AtmosBags. Durch Schraubadapter lässt sich ein 5/8 in.-Stativstab (separat zu bestellen) einschrauben, der als senkrechter Träger für Muffen dient.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)