Merck
Z265934
Sigma-Aldrich
Feste Glas-Beads
soda-lime glass, diam. 4 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41102422
NACRES:
NB.43
Materialien
soda-lime glass
Durchmesser
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung als Destillationssäulenpackung, Mischkugeln und Siedesteine. Jede 454-g-Schachtel enthält ein Packungsvolumen von etwa 360 cm3. +/- 10 % Variation der Korngröße.