Z263028
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 4 oz (125 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Größe auswählen
CHF 134.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 134.00
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (22-400)
Agentur
suitable for EPA 1613
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216808
Kapazität
4 oz (125 mL)
Durchm. × H
48 mm × 112 mm
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
¿ Weiße PP Kappe mit PTFE, geschäumter PE, oder Polyvinyleinlage
¿ Schwarze Kunststoffkappe mit Poly-Seal® PE Dichteinlage
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.