Merck
Z261475
Luer-to-Tubing Connector
Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/16 in. to 3/32 in. I.D. Tubing, nickel plated
Synonym(e):
environmental, veterinary
Größe auswählen
4 EA
CHF 217.00
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
CHF 217.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40183110
NACRES:
NB.03
CHF 217.00
Check Cart for Availability
Materialien
nickel plated
Hersteller/Markenname
Popper 6411
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Edelstahladapter zum sicheren und dichten Verbinden mit anderen Einwegspritzen. Aus V4A Stahll, Leicht zu reinigen korrosionsbeständig. Verchromtes Messing als die preislich günstigere Variante.
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)