Merck
Z260770
Sigma-Aldrich
Fluorinierte Nalgene® Ballonflaschen mit Hahn
capacity 9 L (2.3 gal)
Synonym(e):
carboys, naglene bottles, nalgene containers
Größe auswählen
1 EA
CHF 245.00
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 245.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121820
NACRES:
NB.35
CHF 245.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene DS2327-0020
H × B × L
343 mm × 146 mm × 216 mm
Kapazität
9 L (2.3 gal)
Allgemeine Beschreibung
Rechtwinklige Behälter als Spender für verschiedene Lösemittel. Die fluorinierte HDPE-Oberfläche verbessert die Rückhalteeigenschaften und reduziert die Absorption und das Eindringen von Lösungsmitteln. Geprägte Graduierung in gal. und L. Deckelgröße 100 mm
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, is this suitable for use with sulfuric acid in the range >52% and <100%?
    1 answer
    1. This product is a fluorinated high density polyethylene (HDPE) carboy. Fluorinated bottles are plastic bottles that have undergone a special fluorination treatment to make them safe for packaging certain liquids like some chemicals that otherwise react with plastic or result in paneling, permeation, material loss and have to be packaged in more expensive glass or metal containers. Sulfuric acid at 6 % - 60 % can be held in fluorinated HDPE carboys.
      ThermoFisher manufactures this product and has provided a guidebook which gives details on chemical resistance. Please see their guidebook for more information: https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/brochures/D01705.pdf.