Merck
Z258660
Sigma-Aldrich
Atlas der organischen Umwandlung An Aid in Perspective-Set
set contains a manual and two large colorful charts
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
L × B
45 in. × 34 in. , chart dimensions
Allgemeine Beschreibung
Diese Poster zeigen den Zusammenhang zwischen Ansätzen und chemischen Eigenschaften, die organische Umwandlungen bewirken, und heben mehrstufige Strategien hervor, um einfache Moleküle zu synthetisieren. Dies ermöglicht eine neue Dimension zum Lehren und Lernen der organischen Chemie und hilft Schwierigkeiten zu verringern, die sich bei Problemlösungen ergeben, um funktionelle Gruppen zu verändern.
Part I Aliphatische Verbindungen: enthält 595 acyclische und alicyclische Strukturen (einschliesslich einiger Beispiele an Heterocyclen). Strukturen und Reagenzien sind in schwarz dargestellt, und eine besondere Verbindungsklasse befindet sich in dem spezifischen Teil des Posters dar.
Part II Aromatische Verbindungen: enthält 495 aromatische Strukturen (Benzol und seine Derivate). Die Strukturen sind auch in schwarz dargestellt, während hetero-atomare funktionelle Gruppe rot sind, um sie sofort zu erkennen; jede Verbindungsklasse ist für sich dargestellt, die Zusammenhänge bleiben dennoch ersichtlich.
Lösungsmittel in beiden Postern sind blau dargestellt und Katalysatoren blau mit einem rotem Stern. Das Set besteht aus einem Handbuch und zwei grossen farbigen Postern, Dim.: 45 L x 34 in. B.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)