Merck
Z254290
Sigma-Aldrich
Individuelle Filteradapter
size 5
Größe auswählen
1 PKG
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 119.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Größe
5
Verpackung
pkg of 12 ea
H × Dicke
35 mm × 4 mm
Boden AD × ID
38 mm × 30 mm
Oberteil AD × ID
58 mm × 50 mm
Allgemeine Beschreibung
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)