Merck
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultraschall-Prozessoren 500 W und 750 W
coupler
Größe auswählen
1 EA
CHF 423.00
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 423.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41101519
NACRES:
NB.74
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
Hersteller/Markenname
Sonics & Materials 630-0421
Allgemeine Beschreibung
Kupplung für Microtips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)