Z250058
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (28-400)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216846
Kapazität
16 oz (500 mL)
Durchm. × H
75 mm × 168 mm
Farbe
amber
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
¿ Weiße PP Kappe mit PTFE, geschäumter PE, oder Polyvinyleinlage
¿ Schwarze Kunststoffkappe mit Poly-Seal® PE Dichteinlage
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)