Merck
Z247251
Coors Porzellan-Tiegelabdeckung
cap size F, I.D. 84 mm
Größe auswählen
1 PKG
CHF 254.00
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 254.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Kappengröße
F
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66127
ID
84 mm
Allgemeine Beschreibung
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Sonstige Hinweise
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)