Merck
Z245410
Sigma-Aldrich
Einweg-Becher
capacity 800 mL
Größe auswählen
1 PKG
CHF 131.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 131.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 50 mL
Verpackung
pkg of 100 ea
H × AD
133 mm × 107 mm
Kapazität
800 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Durchscheinendes PP mit drei Ausgiessern
  • Graduierung geprägt
  • Flacher Boden, hält Magnetrührer mittig
  • Autoklavierbar
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)