Merck
Z245380
Sigma-Aldrich
Einweg-Becher
capacity 100 mL
Größe auswählen
1 PKG
CHF 65.90
CHF 65.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 65.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 65.90
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Verpackung
pkg of 100 ea
H × AD
72 mm × 58 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Durchscheinendes PP mit drei Ausgiessern
  • Graduierung geprägt
  • Flacher Boden, hält Magnetrührer mittig
  • Autoklavierbar
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)