Merck
Z245240
ACE Glaswarenkit mit Mikroskala
MICRO/MINI-Lab® Basic kit II
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9560-30
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wie obenstehendes Set und kann 95% der Experimente im Laborhandbuch für Microscale Organic Laboratory. Alle Gelenke Mit NS14/10. Geliefert in durchsichtiger Plastikbox mit Deckel. Inklusive magnetischer "V"Rührer (nicht abgebildet)
Kits enthalten alle notwendigen "Mikroscale"-Glasgeräte zur Durchführung der Experimente, die im Buch Mickroscale Organic Laboratory beschrieben sind. Fettfreie 14/10-Schraubschliffe können mit 14/10-Schliffen kombiniert werden. Konische Reaktionsfläschchen mit offenen Deckeln, Septen und O-Ringen. Glasgeräte im "Deluxe"-Kit im Koffer mit Schaumstoffbett, das BASIC-Kit in durchsichtiger, unterteilter Plastikbox mit Scharnierdeckel. ACE Kits sind in zwei Konfigurationen erhältlich, um spezielle Anforderungen zu erfüllen.
Rechtliche Hinweise
Micro/Mini-Lab is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ze-Quan Mo et al.
Fish & shellfish immunology, 47(1), 280-288 (2015-09-20)
CCR6 have been demonstrated playing an important role in immune cells homing to mucosal tissues, mediating antigen presentation and immune response in mammals. CCR6 in lower vertebrate leukocyte homing has not yet been revealed. Cryptocaryon irritans is believed to be
Xi Chen et al.
Immunobiology, 221(1), 48-55 (2015-08-27)
Macrophages function as an essential component of innate immune system, contributing to both the initiation and appropriate resolution of inflammation. The exposure of macrophages to the microbial products, such as lipopolysaccharide (LPS), can strongly shift the balance between tissue homeostasis
Xia Pan et al.
Food chemistry, 188, 569-575 (2015-06-05)
Polygalacturonase is one of the most important industrial pectinases. To enrich the genetic resources and develop new enzyme candidates, three polygalacturonase genes (Nfpg I-III) of glycosyl hydrolase family 28 were cloned from Neosartorya fischeri P1 and functionally expressed in Pichia