Merck
Z243256
ACE Squibb separatory funnel with Locktight stopper
capacity 60 mL, stopper joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 278.00
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 278.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS stopper24/40
Hersteller/Markenname
Ace Glass 723155
Kapazität
60 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Europäischer Scheidetrichter mit fest schliessendem Verschluss, durch Mutter gesichert. O-Ring aus Viton® für einen sicheren und leckdichten Verschluss. Wird komplett mit 1:5 PTFE Stecker, Stopfen, Deckel, und O-ring.
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)