Merck
Z242721
Sigma-Aldrich
Aldrich® Küvettenwäscher
Synonym(e):
cuvette cleaning
Größe auswählen
1 EA
CHF 858.00
CHF 858.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 858.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 858.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
Die hohe Kapazität des 100 mL Lösungsmittel-Reservoirs ermöglicht selteneres Befüllen. Eine Gummipolsterung dichtet Küvette und Waschapparatur ab und verhindert ein Absplittern. Borosilikatglas mit Vakuumanschluß und 24/40 Schliff
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)