Merck
Z239135
Sigma-Aldrich
Weiße Einweg-Pour-Boats aus Polystyrol
W × L × H 116 mm × 190 mm × 25 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.71
Materialien
oblong
polystyrene
Verpackung
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
B × L × H
116 mm × 190 mm × 25 mm
dish L × W
190 mm × 116 mm
Allgemeine Beschreibung
Wägeschale optimal geformt zum Ausschütten und -gießen. Glatte Wände, flacher Boden, benutzbar bis 93 °C.