Merck
Z232874
Duran® Erlenmeyer-Enghalskolben
capacity 3,000 mL
Synonym(e):
conical flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Verbindung
Joints neck (50)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
DURAN® 212166808
Höhe
310 mm
Kapazität
3,000 mL
Kolben AD
187 mm
Hals AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Entspricht ISO 1773 und DIN 12380.
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)