Merck
Z233048
Duran® Erlenmeyer-Weithalskolben
capacity 300 mL
Synonym(e):
conical flasks
Größe auswählen
1 EA
CHF 13.70
10 EA
CHF 93.10
CHF 13.70
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 13.70
10 EA
CHF 93.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 13.70
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
Joints neck (50)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212263903
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
156 mm
Kapazität
300 mL
Kolben AD
87 mm
Hals AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Entspricht DIN 12380
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)