Merck
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 140.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
Joints neck (108)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
without cap
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
DURAN® 212277306
Kapazität
5,000 mL
Durchm. × H
220 mm × 322 mm
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)