Merck
Z232416
Duran® Büchner-Trichter
capacity 220 mL
Synonym(e):
213413409
Größe auswählen
1 EA
CHF 152.00
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 152.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Beschreibung
use paper diam. 70 mm
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kapazität
220 mL
Platte D
73 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus Duran Borosilikat Glas, beste chemische und Temperaturbeständigkeit. Für Rundfilter wie angegeben.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)