Merck
Z219959
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 34/45
Synonym(e):
glass stopper, glass stoppers, stoppers
Größe auswählen
1 EA
CHF 49.20
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 49.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Materialien
ground glass
Verbindung
joint: ST/NS34/45
Beschreibung
closed at bottom
Allgemeine Beschreibung
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)