Merck
Z217514
Flexible Rührwellenkupplung
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 1/4 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 86.40
CHF 86.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 86.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
CHF 86.40
Check Cart for Availability
Allgemeine Beschreibung
Flexible Kupplungen zum Ausgleich von winkelbedingtem oder parallelem Fluchtfehler. Der steife Neoprenschlauch absorbiert Schwingungen. Wird mit dem Motor und dem Rührerschaft verschraubt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)