Merck
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 68.20
CHF 68.20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 68.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 68.20
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cowie 005.450.2
Länge
500 mm
Flügeldurchm.
50 mm
Wellendurchm.
6 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)