Merck
Z214663
Sigma-Aldrich
Ace Fünfhals-Rundkolben
capacity 3,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Größe auswählen
1 EA
CHF 486.00
CHF 486.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 486.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 486.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Verbindung
center joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6957-32
Kapazität
3,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Alle Schliffe parallel ausgerichtet. Seitenschliffe 90° versetzt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)