Merck
Z214639
Microscale vacuum adapter
with drip-tip
Größe auswählen
1 EA
CHF 56.60
CHF 56.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 56.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
CHF 56.60
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 526106
Allgemeine Beschreibung
#7 ACE-Gewinde mit Nylonhülse und FETFE®O-Ring, mit Mikroscale-Kühlrohr, Filtertrichter, Ablaufrohr oder Thermometer (6.5 - 7 mm). 14/10-Innenschliff unten und seitlicher Schlucholive (Abb. Mit Hirsch-Trichter.)
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)