Merck
Z197122
Sigma-Aldrich
3M disposable respirator
organic vapor/acid gas, size M
About This Item
UNSPSC-Code:
46182002
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Größe
M
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
3M 5000
Allgemeine Beschreibung
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
Rechtliche Hinweise
3M is a trademark of 3M Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)