Merck
Z114057
Sigma-Aldrich
Wheaton Serumflasche aus Glas
volume 50 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
Größe auswählen
12 EA
CHF 69.90
288 EA
CHF 1’150.00
CHF 69.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 69.90
288 EA
CHF 1’150.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 69.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
borosilicate glass bottle
Beschreibung
USP Type I
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type crimp top vial
AD
20 mm
Kapazität
50 mL
Durchm. × H
43 mm × 73 mm
Volumen
50 mL
Farbe
amber
Fitting
opening for 20 mm
Allgemeine Beschreibung
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)