Merck
Z183806
SoftGUARD® hand cream
conditions the skin to prevent and relieve chapping and irritation
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
NB.35
Allgemeine Beschreibung
Schützt die Haut sicher gegen aggressive Lösungen und wirkt gegen Reizungen und rissige Haut.
Verpackung
Tube mit 90mL Inhalt
Rechtliche Hinweise
SoftGUARD is a registered trademark of Stahmer, Weston, & Co., Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)