Merck
Z180181
Supelco
Bodentropfadapter für große Säulen
Luer tip and flow-regulator valve, 0 to 1mm adjustable bore, PTFE
Größe auswählen
1 EA
CHF 302.00
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 302.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.52
CHF 302.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Ace Glass 583763
Methode(n)
LPLC: suitable
Allgemeine Beschreibung
Flacher Konus am oberen Ende minimiert eine Vermischung unter der PE-Trägerplatte (enthalten) für die Packung. Alle Adapter besitzen ein ACE-Gewinde, Nr.50, und einen FETFE® O-Ring.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)