Merck
Z177350
Scienceware® Mikrotrichter
top I.D. 28 mm, stem diam. 6 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14685-0028
Schaftdurchm.
6 mm
Oberteil ID
28 mm
Allgemeine Beschreibung
PP. Nützlich für Mikro-Arbeit, zum Büretten füllen, Manometer usw.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP