Merck
Z176338
Sigma-Aldrich
Air-driven stirrer
Heavy usage, parameter 50-1200 rpm
Synonym(e):
air driven stirrers, air mixer, air stirrer
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
MODEL G
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
50-1200 rpm
Stützstangendurchm. × L
9/16 in. × 10 in.
Allgemeine Beschreibung
Includes: a screw collet and 3/8 in. diam. × 12 in. L SS stirrer shaft with propeller. A 3-jaw geared chuck may be ordered separately.
• Explosionsgeschützt, trockenlaufsicher• Mit Schalldämpfer• Messing-Nadelventil zur Luftmengenkontrolle• Befestigung an Universalklemmen und senkrechten Stativstäben.