Merck
TANKASMIN
Milli-Q
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM) für Elix® und Milli-Q® Systeme
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems, Limits the development of biofilm inside the storage tank
Synonym(e):
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
28 V
Verpackung
pkg of 1 unit
H × B × T
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
Kompatibilität
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Einige Bakterien und andere Mikroorganismen können sich in gelagertem Reinwasser entwickeln und die Wasserreinheit beeinträchtigen. Wenn man eine Vermehrung zulässt, kann es zur Bildung eines Biofilms führen. Ein Biofilm ist die Ansammlung von organischem Material, das aus aktiven und toten Organismen besteht, die an den Innenwänden des Vorratstanks wachsen können.
Mit dem automatischen Desinfektionsmodul (ASM) kann eine hohe Wasserqualität mit niedrigen Bakterienwerten aufrechterhalten werden. Das ASM verhindert das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien, indem es die bakterientötenden Eigenschaften von UV-Licht nutzt, das im Inneren des Tanks angebracht ist. Die automatische UV-Belichtung reduziert den Bakteriengehalt und die Notwendigkeit einer chemischen Desinfektion entfällt teilweise oder ganz.
Anwendung
Das automatische Desinfektionsmodul (ASM) wird für die optimale Lagerung von hochwertigem Reinwasser eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das ASM bietet volle Flexibilität für garantierte Ergebnisse.
  • 254-nm-UV-Lampe, ausgewählt wegen ihrer bakteriziden Wirksamkeit
  • Die vorprogrammierbaren Intervalle der automatischen UV-Beleuchtung von 10 min pro Tag sorgen für eine optimierte Leistungsfähigkeit.
  • Zusätzliche programmierbare und manuelle UV-Belichtung möglich, um kritische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
  • UV-Belichtung für bis zu 45 min pro Tag für absolute Flexibilität
  • Der Austauschalarm der UV-Lampe bietet eine einfache Wartung.
  • Kompaktes Design, das eine Installation auf dem Vorratstank ermöglicht
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Bakterien
  • Wirkungsmechanismus: UV
  • Anwendung: Biochemische und pharmazeutische Labore
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert Wasser, das mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt wurde. Lesen Sie bitte den Abschnitt „ASM-Installation“ im beiliegenden Benutzerhandbuch des automatischen Desinfektionsmoduls.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Questions
  1. Does the ASM come with the UV lamp as in the picture?
    1 answer
    1. This Automatic Sanitization Module (ASM) comes with the UV lamp.
      This UV sanitization in the storage tank prevents bacteria proliferation and maintains sanitization effect.