Merck
Z172979
Sigma-Aldrich
Aldrich® Ausgießadapter
male joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 47.10
CHF 47.10
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 47.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 47.10
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Verbindung
male joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Ausschütten aus Kolben oder Trichtern zum Aufstecken.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)