Merck
Z168874
Zange mit Scherengriff
Kelly hemostatic, curved, L 6 1/4 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 33.00
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 33.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122405
NACRES:
NB.35
CHF 33.00
Check Cart for Availability
Etikett
C
Verpackung
pack of 1 ea
Länge
6 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
mit Rastverschluß und geriffelten Spitzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)