Merck
Z167541
Sigma-Aldrich
Dropping funnel for Aldrich® student glass kit
capacity 50 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 150.00
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 150.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 150.00
Check Cart for Availability
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
50mL, mit PTFE Hahn und 14/20-Schraubschliffen.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)