Merck
Z157953
Scienceware® Vikem® beschichteter geschlossener Bleiring
fits flask, 1,000 ‑ 4,000 mL
Größe auswählen
1 EA
CHF 65.00
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 65.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
CHF 65.00
Check Cart for Availability
Materialien
lead (coated)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18307-0020
Innendurchm.
71 mm (2.8 in.)
Gewicht
908 g
Allgemeine Beschreibung
Verhindert ein Aufschwimmen oder Umfallen der Glasgeräte im Wasserbad.
• Rot beschichtet
• Passt über Kolben
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)