Merck
Z156809
Sigma-Aldrich
Justrite® Sicherheitsdose, Typ 1
capacity 1 gal
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Materialien
terneplated steel
Hersteller/Markenname
Justrite 10301
H × AD
11 1/2 in. × 7 1/4 in.
Kapazität
1 gal
Allgemeine Beschreibung
Zum sicheren Transportieren und Aufbewahren aller Arten von brennbaren Flüssigkeiten. Alle Sicherheitskannen mit doppeltem Flammenrückschlagschutz und automatischem Druckausgleichsventil. Nicht geeignet für korrosive Flüssigkeiten. Aussen rot emailliert.
Rechtliche Hinweise
Justrite is a registered trademark of Justrite Manufacturing Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)