Merck
Z154970
Sigma-Aldrich
Ballone
wall thickness 10 mil
About This Item
UNSPSC-Code:
42272218
NACRES:
NB.51
Durchm. 80 % aufgeblasen
5 in.
Gasvolumen
1 L
Wandstärke
10 mil
Allgemeine Beschreibung
Dickwandiges Natur-Latex, zur Aufrechterhaltung einer trockenen, sauerstofffreien Atmosphäre bei Kleinmengen-Laborreaktionen. Leichter Überdruck wird im Ballon aufrechterhalten, der als Reservoir zum Druckausgleich und zur Sicherung eines Netto-Gasstroms aus dem Gefäss im Falle eines kleinen Lecks im System dient. Auch zur Entnahme kleiner ungefährlicher Gasmengen aus Zylinder geeignet, sortierte Farben.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)