Merck
Z154490
Sigma-Aldrich
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 1200 mm, with button
Größe auswählen
1 EA
CHF 316.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 316.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
for flask size 50 ‑ 72 L
Hersteller/Markenname
Ace Glass D107750
Durchm. × L
19 mm × 1200 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)