Merck
Z152439
Sigma-Aldrich
Aldrich® mercury bubbler
joint: ST/NS 24/40, capacity 40 mL
Synonym(e):
bubblers, scientific bubblers
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’010.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
40 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit NS 24/40, Inhalt 40mL. Ermöglicht leichten Überdruck im System. Inneres Überlaufgefäß verhindert ein Zurückschlagen des Quecksilbers ins System. Ermöglicht höhere Temperaturen
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)