Merck
Z147338
Sigma-Aldrich
Gasflaschenadapter, NPT auf NPT
stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
Materialien
stainless steel
Einlass und Auslass NPTM × NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluss von Ventilen, Druckminderern und Gasfiltern an die Flaschenventile.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)