Merck
Z136360
Giant-size molecular model components
single bonds, black, 8cm/Å
Größe auswählen
6 EA
CHF 16.40
CHF 16.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 16.40
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
CHF 16.40
Check Cart for Availability
Länge
9 cm
Farbe
black
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)