Merck
Z131016
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3663-0010
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.1 mL
Farbe
transparent
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries