Merck
Z130265
Nalgene® FEP Flasche
Narrow-mouth, capacity 125 mL, clear Bottle
Synonym(e):
fep bottles, nalgene bottles
Größe auswählen
1 EA
CHF 89.80
CHF 89.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 89.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 89.80
Check Cart for Availability
Materialien
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Verbindung
Joints threaded neck (24)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1600-0004
Flaschendurchm. × H
46 mm × 115 mm
Kapazität
125 mL
Farbe
clear Bottle
white Screw closure
Allgemeine Beschreibung
Maximale Resistenz gegenüber Chemikalien bei hohen und niedrigen Temperaturen. Geeignet für die Spurenanalyse, Lagerung von hochreinen Proben und org. Lösungsmitteln. Autoklavierbar. Dichter Schraubverschluß aus Tefzel® ETFE. Flaschen und Verschluß halten Temperaturen von -105 bis 150 °C aus. Durch schwarze Pigmentierung absolute Undurchlässigkeit für sichtbares und UV Licht bis 5,000 Å. Ideal für lichtempfindliche Materialien.
Nalgene® FEP bottle is suitable for use to perform trace metal analysis, high- and low-temperature work, as well as applications involving organic solvents or rigorous cleaning. The black opaque bottles are carbon black pigment and offers zero transmission of visible and UV light to 5,000 Å.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Autoclavable and transparent bottles for convenient use and easy visibility.
  • Chemical and corrosion resistant, ensuring long-lasting durability.
  • Capable of withstanding a wide temperature range from -105°C to +150°C (-157°F to +302°F).
  • Leakproof bottles, with ETFE screw caps included, provide secure containment.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)