Merck
Z126101
Sigma-Aldrich
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 318.00
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 318.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 318.00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8746-54
Länge
350 mm
AD
90 mm
Innenschlauch AD
24 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)