Merck
Z126020
Sigma-Aldrich
Ace Welle, Präzisionsschliff
diam. × L 10 mm × 580 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 66.40
CHF 66.40
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 66.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
CHF 66.40
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Materialien
glass
Beschreibung
With button
Leistungsmerkmale
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
Hersteller/Markenname
Ace Glass 806802
Durchm. × L
10 mm × 580 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)