Merck
Z123609
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
KBr, diam. × thickness 25 mm × 4 mm
Größe auswählen
1 EA
CHF 82.20
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 82.20
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
CHF 82.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
KBr
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
25 mm × 4 mm
Durchlässigkeit
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Brechungsindex
n/D 1.53 (at 2 μm)
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)