Zur Herstellung von Trockeneis-Flocken; bestehend aus Spezialbronze-Anschlußstutzen, PE-Konus und Stoff-Sammelbeutel (152 x 305 mm). Der Anschlußstutzen wird direkt an der CO2-Flasche befestigt.
Rechtliche Hinweise
Frigimat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)