Merck
Z116955
Spritzennadel aus Edelstahl (304)
gauge 12, L 4 in.
Größe auswählen
1 EA
CHF 86.40
CHF 86.40
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 86.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
CHF 86.40
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Beschreibung
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science
Länge
4 in.
Manometer
12
Allgemeine Beschreibung
V2A-Stahl Nadel mit verchromtem Messingfuß mit Luerhülse.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)