Merck
Z115088
Sigma-Aldrich
Fläschchen, V-Vials® mit Schraubdeckel mit fester Kappe
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
Größe auswählen
12 EA
CHF 300.00
CHF 300.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 300.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 300.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 12 ea
Kappengröße
15-415
Durchm. × H
17 mm × 61 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 15-415
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Autoklavierbar, Hydrolyseklasse 1, mit PTFE-beschichteter Dichtung.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
Rechtliche Hinweise
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)